Imprimer
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 192 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Point d'ébullition: 85/1,5 mm °C
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13194205
Numéro CAS: 85977-23-7