Imprimer
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 219 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32669838
Numéro CAS: 2384171-56-4