Imprimer
4-Éthylthiophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR11377-1G OR11377-25G
APOSOR11377-1GEA 55.1 EUR
APOSOR11377-1G APOSOR11377-25G
4-Éthylthiophénol
4-Éthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 119 - 120/30 mm °C
Densité: 1,02
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040229
Numéro CAS: 4946-13-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III