Imprimer
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 364 EUR
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19382274
Numéro CAS: 42436-86-2