Imprimer
But-3-yn-1-amine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Formule: C₄H₇N
Point d'ébullition: 100…103 °C
Densité: 0,844
Point éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09997741
Numéro CAS: 14044-63-4
UN: 2733
ADR: 3+8,II