Imprimer
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Methylbut-3-yn-2-yloxy)oxane
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00090526
Numéro CAS: 27943-46-0