Imprimer
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 219 EUR
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024578
Numéro CAS: 1190315-89-9