Imprimer
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 219 EUR
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32862641
Numéro CAS: 1537610-35-7