Imprimer
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 174 EUR
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156608
Numéro CAS: 34761-82-5