Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02253769
Numéro CAS: 1147222-02-3