Imprimer

1-Chloroisoquinoléine tech

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoléine tech
1-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163.61 g/mol
Point d'ébullition: 274…275/768 mm °C
Point de fusion: 31…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024134
Numéro CAS: 19493-44-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR