Imprimer
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 184 EUR
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09064981
Numéro CAS: 56182-43-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III