2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
Formule:
C₆H₂BrFN₂ Poids moléculaire: 201 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28735371 Numéro CAS: 1805188-90-2 |