2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆ClFN₂·ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD17214202 Numéro CAS: 1257535-29-7 |