Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)hydrazine
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 174 EUR
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Formule: C₅H₅BrClN₃
Poids moléculaire: 222.47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD33440211
Numéro CAS: 2357973-88-5