Imprimer
Éthanolamine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 21.9 EUR
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Éthanolamine 99%
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 170 °C
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 1,012
Point éclair: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 6.1,III