Imprimer
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,6-Triméthyl-1,3-phénylènediamine, 2,4,6-Triméthylbenzène-1,3-diamine
OR903076-25G OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA 65.4 EUR
APOSOR903076-25G APOSOR903076-100G
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00010149
Numéro CAS: 3102-70-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III