1,3-Dichloropropane 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Point d'ébullition: 120 °C Densité: 1,19 Point éclair: 21 °C |
Numéro MDL:
MFCD00000999 Numéro CAS: 142-28-9 UN: 1933 ADR: 3,II |