Imprimer
7-Méthyl-4-indanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 116 EUR
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Méthyl-4-indanol
7-Méthyl-4-indanol
Formule: C₁₀H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00173675
Numéro CAS: 16400-13-8