Imprimer
4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate 98%
4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Poids moléculaire: 250.34 g/mol
Point d'ébullition: 362.6/760 mm °C
Point de fusion: 118…120 °C
Densité: 1.035
Point éclair: 144.6 °C
Numéro MDL: MFCD00016472
Numéro CAS: 5153-25-3