Imprimer
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR911848-250MG OR911848-1G OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA 58 EUR
APOSOR911848-250MG APOSOR911848-1G APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Formule: C₃H₇ClO
Numéro MDL: MFCD01862132
Numéro CAS: 19141-39-0
UN: 1987
ADR: 3,III