4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,4'-Di(diméthylamino)benzophénone, Cétone de Michler
Formule:
C₁₇H₂₀N₂O Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 171 - 176 °C Point éclair: 220 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008312 Numéro CAS: 90-94-8 |