Imprimer
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate 97%
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈ClFN₂
Point de fusion: 221 °C
Numéro MDL: MFCD04114421
Numéro CAS: 456-14-4
UN: 2811