Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(1,2-diphénylphosphino)propane
Formule:
C₂₇H₂₆P₂ Point de fusion: 63 - 65 °C |
Numéro MDL:
MFCD00003050 Numéro CAS: 6737-42-4 |