Imprimer
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
PC501730-250MG PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA 261 EUR
APOSPC501730-250MG APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₅S
Numéro MDL: MFCD28801862
Numéro CAS: 1351094-07-9
UN: 3265
ADR: 8,III