Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC305031-250MG PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA 219 EUR
APOSPC305031-250MG APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Numéro MDL: MFCD33395092
Numéro CAS: 2092603-19-3