Imprimer
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 683 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 153 - 155 °C
Numéro MDL: MFCD17000469
Numéro CAS: 62577-90-6