Imprimer
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 94.4 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Point de fusion: 46…48 °C
Numéro MDL: MFCD04039920
Numéro CAS: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II