Imprimer
1,3,5-Triphenoxybenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR72112-50G OR72112-100G
APOSOR72112-50GEA 2770 EUR
APOSOR72112-50G APOSOR72112-100G
1,3,5-Triphenoxybenzene
1,3,5-Triphenoxybenzene
Formule: C₂₄H₁₈O₃
Point de fusion: 108…110 °C
Numéro MDL: MFCD00367787
Numéro CAS: 23879-81-4