Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 43.5 EUR
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
Acide (2-méthoxyphényl)acétique 97%
Acide (2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 332
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00004321
Numéro CAS: 93-25-4