Imprimer

3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR61186-1G OR61186-5G
APOSOR61186-1GEA 574 EUR
APOSOR61186-1G APOSOR61186-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClIO
Numéro MDL: MFCD30834285
Numéro CAS: 2091701-23-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR