Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC48962-250MG PC48962-1G PC48962-5G
APOSPC48962-250MGEA 219 EUR
APOSPC48962-250MG APOSPC48962-1G APOSPC48962-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Numéro MDL: MFCD28733987
Numéro CAS: 1805478-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III