Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501813-250MG PC501813-1G PC501813-5G
APOSPC501813-250MGEA 203 EUR
APOSPC501813-250MG APOSPC501813-1G APOSPC501813-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Numéro MDL: MFCD28061450
Numéro CAS: 1805119-92-9
UN: 3261
ADR: 8,II