Imprimer
Acide N-méthylanthranilique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
Acide N-méthylanthranilique 99%
Acide N-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 80
Point de fusion: 170…172 °C
Numéro MDL: MFCD00002424
Numéro CAS: 119-68-6