Imprimer
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3446-10G PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA 82.8 EUR
APOSPC3446-10G APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Numéro MDL: MFCD06203783
Numéro CAS: 180636-50-4