Imprimer
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC305028-250MG PC305028-1G PC305028-5G
APOSPC305028-250MGEA 208 EUR
APOSPC305028-250MG APOSPC305028-1G APOSPC305028-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Poids moléculaire: 301.032 g/mol
Numéro MDL: MFCD30742530
Numéro CAS: 2090828-48-9