Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 130 EUR
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 88 - 89 °C
Numéro MDL: MFCD12026306
Numéro CAS: 654-97-7