Imprimer
Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(1-Naphthyl)acetate
OR904672-5G OR904672-25G OR904672-100G
APOSOR904672-5GEA 21.9 EUR
APOSOR904672-5G APOSOR904672-25G APOSOR904672-100G
Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Ethyl-1-naphthaleneacetate
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00021579
Numéro CAS: 2122-70-5