Imprimer
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70327-250MG OR70327-1G OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA 174 EUR
APOSOR70327-250MG APOSOR70327-1G APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD06802840
Numéro CAS: 68701-47-3