Imprimer
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70325-250MG OR70325-1G OR70325-5G
APOSOR70325-250MGEA 174 EUR
APOSOR70325-250MG APOSOR70325-1G APOSOR70325-5G
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD32862614
Numéro CAS: 2654087-87-1