Imprimer
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 174 EUR
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD32862612
Numéro CAS: 2384580-34-9