Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61622-250MG OR61622-1G OR61622-5G
APOSOR61622-250MGEA 190 EUR
APOSOR61622-250MG APOSOR61622-1G APOSOR61622-5G
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClIO₂
Numéro MDL: MFCD26865670
Numéro CAS: 860695-49-4