Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61183-250MG OR61183-1G OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA 174 EUR
APOSOR61183-250MG APOSOR61183-1G APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClIO₂
Numéro MDL: MFCD07780679
Numéro CAS: 213771-13-2