Imprimer
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61182-250MG OR61182-1G OR61182-5G
APOSOR61182-250MGEA 190 EUR
APOSOR61182-250MG APOSOR61182-1G APOSOR61182-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₅BrClIO₂
Poids moléculaire: 375.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD07780742
Numéro CAS: 933585-60-5