Imprimer
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl((1-methoxyvinyl)oxy)dimethylsilane, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 58 EUR
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Formule: C₉H₂₀O₂Si
Poids moléculaire: 188.34 g/mol
Point d'ébullition: 62/9 mm °C
Densité: 0.863
Point éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD02683524
Numéro CAS: 77086-38-5
UN: 1993
ADR: 3 III