Phenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₂H₁₇BO₂ Poids moléculaire: 204.08 g/mol Point de fusion: 27…31 °C Point éclair: 107 °C |
Numéro MDL:
MFCD00966985 Numéro CAS: 24388-23-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...