Imprimer
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48672-250MG PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA 219 EUR
APOSPC48672-250MG APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Formule: C₉H₅F₂NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32066858
Numéro CAS: 1805773-37-8