Imprimer
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR924758-250MG OR924758-1G
APOSOR924758-250MGEA 319 EUR
APOSOR924758-250MG APOSOR924758-1G
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Numéro MDL: MFCD22395729
Numéro CAS: 1363380-86-2