Imprimer
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 72.5 EUR
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Point de fusion: 58…59 °C
Numéro MDL: MFCD07779385
Numéro CAS: 147804-30-6