Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49824-250MG PC49824-1G
APOSPC49824-250MGEA 261 EUR
APOSPC49824-250MG APOSPC49824-1G
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrFIN
Numéro MDL: MFCD13185371
Numéro CAS: 1214323-00-8